Learn More
Fisherbrand™ Bacinelle per pipette monouso
Codice prodotto. p-3100412 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
100 ml
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
BUlk
Bag
Sacchetto
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 80
Codice prodotto. 17815334
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Bacinelle monouso pratiche e rapide da pulire
Bacinelle monouso pratiche e rapide da pulire. Bacinelle per pipette monouso Fisherbrand™ confezionate in sacchetti ad apertura facilitata per ridurre i rischi di contaminazione.
  • Easy-pour corners for quick disposal of excess sample solution
25mL Well Basins
  • Dimensions: 5.7L × 2.4W × 0.8 in.H (14.5 × 6.3 × 2.1cm)
  • 50mL Basins
  • Angled sides and V-shaped bottom permit easy withdrawal of sample solution
  • Nonsterile basin is constructed of clear PVC
  • Dimensions: 5.75L × 2.75W × 1 in.H (14.0 × 7 × 2.5cm)
100mL Basins
  • Versatile design allows ample clearance for all types of 4-, 8-, and 12-channel pipetters
  • Ideal for extended multichannel pipetting into microtiter plates, tubes, and deep-well blocks
  • Dimensions: 5.75L × 3.5W × 1.25 in.H (14.6 × 9 × 3.2cm)
Specifica
Colore Clear: No
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Dimensioni (L x P x A) 5.7 x 2.4 x 0.8 in. (14.5 x 6.3 x 2.1cm)
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Tipo Pipetting Reservoir
Altezza (sistema imperiale) 0.8 in.
Altezza (sistema metrico) 2.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14.5 cm
Imballaggio Bag
Larghezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.3 cm