Learn More
Fisherbrand™ Provette per centrifuga in polietilentereftalato Easy Reader™
Codice prodotto. 11879640 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
50 mL
Graduazioni:
0.5 mL
5 mL
Diametro (sistema metrico):
17 mm
28 mm
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
119 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11879640
In PET per garantire trasparenza. Le provette da centrifuga in polietilene tereftalato Fisherbrand™ Easy Reader™ dispongono di graduazioni facilmente leggibili.
Fisherbrand™ Easy Reader™ Conical Polyethylene Terephthalate Centrifuge Tubes provide easy to read graduations. Manufactured with PET for crystal clarity.
  • Nonpyrogenic
  • Conical bottoms
  • Large labeling area
  • Plug-seal closure
  • With black graduations and white marking area
  • 15mL Tubes (cat. no. 05-539-1) are graduated in 0.5mL subdivisions from 2 to 14.5mL
  • 50mL Tubes (cat. no. 05-539-10) are graduated in 5mL increments from 5 to 50mL
  • The recommended working temperature range for polypropylene and PET is the same (0 to 4°C)
Note:  Polyethylene Terephthalate (PET) tubes are not resistant to solvents such as phenol, as are polypropylene tubes.
Order Info
Confezionato in rack in schiuma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità 95 kPa
Diameter (English) Outside 0.7 in.
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Materiale Polipropilene
Include Graduazioni nere e area bianca per marcatura
N. per custodia 500
Imballaggio In rack
Sterilità Sterile
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 119 mm
Capacità (sistema imperiale) 0.50 oz.
Forma del fondo Conico
Tipo di chiusura Plug
Writing Area Area bianca per marcatura
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduazioni 0.5 mL
Product Type Provetta per centrifuga
RCF max 3600 x g