Learn More
Fisherbrand™ Provette per centrifuga in polietilentereftalato Easy Reader™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
50 mL
Graduazioni:
0.5 mL
5 mL
Diametro (sistema metrico):
17 mm
28 mm
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
119 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Fisherbrand™ Easy Reader™ Conical Polyethylene Terephthalate Centrifuge Tubes provide easy to read graduations. Manufactured with PET for crystal clarity.
- Nonpyrogenic
- Conical bottoms
- Large labeling area
- Plug-seal closure
- With black graduations and white marking area
- 15mL Tubes (cat. no. 05-539-1) are graduated in 0.5mL subdivisions from 2 to 14.5mL
- 50mL Tubes (cat. no. 05-539-10) are graduated in 5mL increments from 5 to 50mL
- The recommended working temperature range for polypropylene and PET is the same (0 to 4°C)
Order Info
Confezionato in rack in schiuma
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | 95 kPa |
| Diameter (English) Outside | 0.7 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 15 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Include | Graduazioni nere e area bianca per marcatura |
| N. per custodia | 500 |
| Imballaggio | In rack |
| Sterilità | Sterile |
| Forma | Conico |
| Lunghezza (sistema metrico) | 119 mm |
| Vedi altri risultati |