Learn More
Fisherbrand™ Provette per centrifuga in polipropilene Easy Reader™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
50 mL
50 ml
Tipo di chiusura:
Flat Cap
Plug
Tappo piatto
Imballaggio:
25/busta
Bulk
In rack
Sterilità:
Sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 500
Descrizione
Provette coniche da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati. Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise.
- Nonpyrogenic
- Conical bottoms
- Large labeling area
- Sterile and nonsterile styles
- With black graduations and white marking area
- 15mL Tubes are graduated in 0.5mL subdivisions from 2 to 14.5mL
- 50mL Tubes are graduated in 5mL increments from 5 to 50mL
Order Info
Disponibili confezionati in rack o manicotti in schiuma.
Specifica
Specifica
| Diameter (English) Outside | 2.1 in. |
| Colore | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | Black graduations Packaged with two extra styrofoam racks |
| N. per custodia | 500 |
| N. per confezione | 25 |
| Imballaggio | Bulk |
| Tolleranza | The recommended working temperature range for polypropylene and PET is the same (0 - 40°C) |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |