Learn More
Fisherbrand™ Cuvette per elettroporazione Plus™
Cuvette monouso con codice colore adatte alla maggior parte degli elettroporatori
Marca: Fisherbrand™ 450150
Descrizione
Cuvette monouso con codifica a colori adatte alla maggior parte degli elettroporatori
- In policarbonato trasparente di qualità medica per un elevata visibilità
- In alluminio lucidato per ridurre la frequenza degli archi voltaici
- Il tappo rotondo si rimuove con una mano sola
- Il modello FB102 è dotato di elettrodi in alluminio incorporati
Specifica
Sterili | |
90 μl | |
Elettrodi in alluminio incorporati | |
Elettroporatori |
Cuvette per elettroporazione | |
Policarbonato | |
1 mm |