Learn More
Fisherbrand™ Cuvette per elettroporazione Plus™
Cuvette monouso con codice colore adatte alla maggior parte degli elettroporatori
Marca: Fisherbrand™ 450152
Descrizione
Cuvette monouso con codifica a colori adatte alla maggior parte degli elettroporatori
- In policarbonato trasparente di qualità medica per un elevata visibilità
- In alluminio lucidato per ridurre la frequenza degli archi voltaici
- Il tappo sferico ne consente la rimozione con una sola mano
- Sterilizzati mediante irradiazione gamma e forniti in confezioni singole
- Il modello FB102 incorpora elettrodi di alluminio
Specifica
Sterile | |
800 μL | |
Imbedded aluminum electrodes | |
Electroporator |
Electroporation Cuvet | |
Polycarbonate | |
4 mm |