Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini per conservazione criogenica a filettatura interna ed esterna
Codice prodotto. 11311675 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 ml
2 ml
5 ml
Stile filo:
Esterna
Internal
Interno
Materiale chiusura:
HDPE
Polipropilene
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
Le fiale criogeniche si possono impiegare solo nella fase vapore dell'azoto liquido e non possono essere impiegate per la conservazione nella fase liquida dell'azoto liquido. L'immersione delle fiale nell'azoto in fase liquida potrebbe comportare la penetrazione del gas liquido nella fiala con una conseguente vaporizzazione rapida del liquido a seguito della rimozione e possibilità di esplosione violenta o di perdita dal perimetro della fiala o della chiusura.
Per evitare l'esplosione di fiale criogeniche, non riempire mai eccessivamente le unità di conservazione in azoto liquido. Esaminare sempre le fiale prima dell'uso per essere certi che non vi siano difetti visibili attorno ai bordi della chiusura. Per rimuovere le fiale dalla conservazione criogenica utilizzare sempre maschere di protezione, guanti di protezione pesanti e abbigliamento protettivo da laboratorio. Lasciare sempre che la temperatura delle fiale aumenti lentamente in un armadio a sicurezza biologica. Non riutilizzare mai le fiale criogeniche.
Codice prodotto. 11311675
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le fiale criogeniche si possono impiegare solo nella fase vapore dell'azoto liquido e non possono essere impiegate per la conservazione nella fase liquida dell'azoto liquido. L'immersione delle fiale nell'azoto in fase liquida potrebbe comportare la penetrazione del gas liquido nella fiala con una conseguente vaporizzazione rapida del liquido a seguito della rimozione e possibilità di esplosione violenta o di perdita dal perimetro della fiala o della chiusura.
Per evitare l'esplosione di fiale criogeniche, non riempire mai eccessivamente le unità di conservazione in azoto liquido. Esaminare sempre le fiale prima dell'uso per essere certi che non vi siano difetti visibili attorno ai bordi della chiusura. Per rimuovere le fiale dalla conservazione criogenica utilizzare sempre maschere di protezione, guanti di protezione pesanti e abbigliamento protettivo da laboratorio. Lasciare sempre che la temperatura delle fiale aumenti lentamente in un armadio a sicurezza biologica. Non riutilizzare mai le fiale criogeniche.
Fiale disponibili con filettatura esterna e chiusure in HDPE per tecniche asettiche oppure con filettatura interna, chiusure in polipropilene e guarnizione in silicone per una tenuta ermetica
  • Sterile; not autoclavable
  • Noncytotoxic, nonpyrogenic
  • Large white writing area
  • Graduations in 0.5mL increments
  • Use with Fisherbrand Color Coders for easier sample identification
Externally threaded
  • Conical-style bottom
  • High density polyethylene
  • Self-standing
Internally threaded
  • With silicone gasket
  • Polypropylene
  • Conical- or round-style bottoms with a star-style foot
Vials are for research use only; not for in vitro diagnosis or parenterals.
Suitable for storage of biological materials in mechanical freezers or in the vapor phase of liquid nitrogen
Certifications
Marchio CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.49 in.
Colore White
Diametro (sistema metrico) esterno 12.5 mm
Materiale Polipropilene
Pre-intagliato No
Sterilità Prodotto sterile
Volume (sistema metrico) 1.2 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per lo stoccaggio di materiali biologici in congelatori meccanici o nella fase vapore dell'azoto liquido
Altezza (sistema imperiale) 1.65 in.
N. per custodia 10
N. per confezione 100/conf.
Stile Conico
Stile filo Interno
Volume (sistema metrico) totale 1.2 mL
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 42 mm
Quantità 100 Pk., 10 Cs.
Certificazione/Conformità Marchio CE
Tipo Cryogenic Vial
Conservante None
Marking Spot
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mechanical Freezers or LN Dewars