Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini per conservazione criogenica a filettatura interna ed esterna
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 ml
2 ml
5 mL
Stile filo:
Esterna
Internal
Interno
Materiale chiusura:
HDPE
Polipropilene
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
Descrizione
Fiale disponibili con filettatura esterna e chiusure in HDPE per tecniche asettiche oppure con filettatura interna, chiusure in polipropilene e guarnizione in silicone per una tenuta ermetica
- Noncytotoxic, nonpyrogenic
- Large white writing area
- Graduations in 0.5mL increments
- Use with Fisherbrand Color Coders for easier sample identification
Externally threaded
- Conical-style bottom
- High density polyethylene
- Self-standing
- With silicone gasket
- Polypropylene
- Conical- or round-style bottoms with a star-style foot
Vials are for research use only; not for in vitro diagnosis or parenterals.
Suitable for storage of biological materials in mechanical freezers or in the vapor phase of liquid nitrogen
Certifications
Marchio CE
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.49 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12.5 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Sterile |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | For storage of biological materials in mechanical freezers or in the vapor phase of liquid Nitrogen |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.62 in. |
| N. per custodia | 10 |
| N. per confezione | 100/Pk. |
| Stile | Round |
| Vedi altri risultati |