Learn More
Fisherbrand™ Flexible-Handle Brushes
Soft, single row of bristles fits easily into flask necks
24.00€ - 228.00€
Specifica
Product Type | Spazzola per fiasche |
---|---|
Bristle Type | Morbido |
Materiale maniglia | Plastica |
Handle Type | Flessibile |
Include | Anello di sospensione |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11839000
|
Fisherbrand™
03570C |
17in. | 43,18 cm | Fiasche da 1000 ml |
24.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15853668
|
Fisherbrand™
03570B |
14 in. | 35.56 cm | 500mL flasks |
228.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Designed for cleaning Erlenmeyer, filtering, Kjeldahl, Nephelo, pear-shaped, round-bottom, flat-bottom, reaction and volumetric flasks.
- Plastic handle bends to allow fitting of bristles to container shape
- Handle has hanging ring
Specifica
Spazzola per fiasche | |
Plastica | |
Anello di sospensione |
Morbido | |
Flessibile | |
1 |