Learn More
Fisherbrand™ Becher in polistirene graduati
Codice prodotto. p-33463 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 ml
250 ml
800 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11758549
I becher economici monouso sono eccellenti contenitori per campioni
Economical throwaway beakers with four-way pour spout for flexibility
  • Four-way pour spout for flexibility
  • Chemical resistant to dilute or weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases Withstand temperatures to 93°C (200°F)
  • Graduations in mL and oz., accurate to ±2%
Specifica
Accuracy ±2%
Diametro (sistema imperiale) base 2.17 in.
Diametro (sistema imperiale) parte superiore 3.25 in.
Diametro (sistema metrico) base 5.51 cm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 8.2 cm
Capacità (sistema metrico) 150 ml
Materiale Polistirene
Altezza (sistema imperiale) 2.56 in.
Altezza (sistema metrico) 6.5 cm
Include Quattro beccucci per versare
Temperatura (sistema imperiale) operativa max 200°F
Temperatura (sistema metrico) operativa max 93 °C
Tipo Becher
Monouso
Graduated