Learn More
Fisherbrand™ Imbuti multiuso/per impieghi gravosi
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
100 ml
140 ml
210 mL
410 ml
500 ml
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
6.5cm
8.7cm
10.3 cm
12.5cm
15.5 cm
20.3 cm
Altezza (sistema metrico):
9 cm
11 cm
11.5 cm
14.1 cm
17.7 cm
20.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 3
pezzi 72
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 10.3 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 140 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Altezza (sistema metrico) | 11.5 cm |
| Autoclavabile | Sì |