Learn More
Fisherbrand™ Imbuti multiuso/per impieghi gravosi
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11997884 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
100 ml
140 ml
210 mL
410 ml
500 ml
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
6.5cm
8.7cm
10.3 cm
12.5cm
15.5 cm
20.3 cm
Altezza (sistema metrico):
9 cm
11 cm
11.5 cm
14.1 cm
17.7 cm
20.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 3
pezzi 72
Codice prodotto. 11997884
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for continuous lab work and heavy-duty jobs
  • Durable polypropylene construction with external ridges and ribbing to prevent vapor lock
  • Autoclavable to 120°C (248°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 20.3 cm
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 20.5 cm
Autoclavabile