Learn More
Fisherbrand™ Crogioli alti in porcellana
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
24 mm
31 mm
35 mm
43 mm
50 mm
53 mm
65 mm
Altezza (sistema metrico):
15 mm
20 mm
26 mm
29 mm
37 mm
40 mm
43 mm
54 mm
Spessore (sistema metrico):
1.5 mm
1.8 mm
2 mm
2 mm
2.1 mm
missing translation for 'unitSize'
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Materiale | Porcellana |
| Finitura | Levigato |
| Temperatura max (sistema metrico) | ° |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |
| Peso (sistema metrico) | 4 g |
| Capacità (sistema metrico) | 1.3 ml |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Product Type | Crogiolo |