Learn More
Fisherbrand™ Batterie di ricambio per igrometro
2.97 EUR valido fino al 2024-10-18
Usa il codice promo "21642" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per l'impiego con gli igrometri
- Come with lithium, button cell and “AAA” alkaline battery
- The electrical requirements are 3 V, 1.5 V and 1.5 V respectively
Specifica
Pila a bottone | |
Button | |
Da -58 a +302°F | |
1.5 V |
357 | |
Per igrometri | |
Da -50 a 150°C |