Learn More
Fisherbrand™ Batterie di ricambio per igrometro
Codice prodotto. p-33337 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di batteria:
357
392
AAA
Product Type:
Batteria cilindrica
Pila a bottone
Tensione:
1.5 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15338754
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per l'impiego con gli igrometri
  • Come with lithium, button cell and 'AAA' alkaline battery
  • The electrical requirements are 3 V, 1.5 V and 1.5 V respectively
Specifica
Product Type Pila a bottone
Tipo di batteria 357
Materiale Alkaline
Tipo di cellula Button
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per igrometri
Temperature (English) Range Da -58 a +302°F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da -50 a 150°C
Tensione 1.5 V