Learn More
Fisherbrand™ Rack portaprovette a quattro vie con interblocco
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11760334 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione fluorescente
Blu
Blu/verde/rosa/giallo/arancione, Green, Yellow, Orange, Pink
Giallo fluorescente
Naturale
Rosa fosforescente
Verde fosforescente
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11760334
Edge
Rack per provette personalizzabile. I rack per provette a quattro vie a incastro Fisherbrand™ sono caratterizzate da un ingegnoso sistema di provette a 4 vie con interblocco. Possibilità di ruotare i rack per ospitare provette da 50 ml, 15 ml, 1.5 ml o 0.5 ml e agganciarli insieme in base alla dimensione del rack necessaria. In robusto polipropilene autoclavabile.
Rack per provette personalizzabile. I rack per provette a quattro vie a incastro Fisherbrand™ sono caratterizzate da un ingegnoso sistema di provette a 4 vie con interblocco. Possibilità di ruotare i rack per ospitare provette da 50 ml, 15 ml, 1.5 ml o 0.5 ml e di agganciarli insieme per ottenere la dimensione del rack necessaria. In robusto polipropilene autoclavabile.
Create a customized tube rack: rotate and connect.
Rotate each rack for the tube size you need. Each rack can accommodate:
  • 4 x 50 mL conical tubes (Well Dia: 30 mm),
  • 12 x 15 mL conical tubes (Well Dia: 17.5 mm),
  • 32 x 1.5 mL microtubes (Well Dia: 11.6 mm), or
  • 32 x 0.5 mL microtubes (Well Dia: 8.2 mm).
Connect racks to increase the capacity of your tube rack:
  • Unique system of tabs and slots that can link together
  • Create as large a rack as you need for your benchtop applications
  • Available in a range of colors for fun color-coding and easy identification
Order Info
Dimensioni: 2 L x 3.5 P x 7 pollici A (5 x 8.9 x 17.8 cm)
Specifica
Product Type Rack per microprovette a 4 vie
Matrice 4 x 8, 1 x 4, 2 x 6
Autoclavabile
Colore Verde fosforescente
Capacità 4 provette coniche da 50 ml, 12 provette coniche da 15 ml, 32 microprovette da 1.5 ml o 32 microprovette da 0.5 ml
Materiale Polipropilene
Posizioni 4, 12, 32
Forma Rettangolare
Ripiani None
Sovrapponibile Yes, Interlocking
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubes
Dimensioni (L x P x A) 17,4 x 9,5 x 5,2 cm
Lunghezza (sistema metrico) 17.4 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 9,5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.7 in.
Altezza (sistema metrico) 5.2 cm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.