Learn More
Fisherbrand™ Labeling Tape
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Colored Label Tape is useful for many labeling applications. It can be written on and will adhere to most surfaces.
3.00€ - 6.00€
Specifica
Formato | Tape |
---|---|
Product Type | Label Tape |
Da utilizzare con (applicazione) | Waterproof, Oil and Acid resistant |
Quantità | 1 Ea. |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -10 to 250°F |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17827301
![]() |
Fisherbrand™
15951 |
Yellow | 2 in. |
5.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17817301
![]() |
Fisherbrand™
15950 |
White | 2 in. |
6.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17837301
![]() |
Fisherbrand™
15952 |
Green | 2 in. |
6.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17847301
![]() |
Fisherbrand™
15953 |
Blue | 2 in. |
5.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17857301
![]() |
Fisherbrand™
15954 |
Red | 2 in. |
6.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17867301
![]() |
Fisherbrand™
15958 |
White | 1.5 in. |
5.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17877301
![]() |
Fisherbrand™
15959 |
Salmon | 0.75 in. |
3.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Colored Label Tape is useful for many labeling applications. It can be written on and will adhere to most surfaces.
- Strong, durable and oil-, water- and acid-resistant
- Withstands temperature from -23° to +121°C (-10° to +250°F)
- Core diameter: 1 in.
- Can be written on with pen, pencil, or permanent marker
- Will stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
Specifica
Tape | |
Waterproof, Oil and Acid resistant | |
-10 to 250°F | |
14 yd. | |
1 in. |
Label Tape | |
1 Ea. | |
-23°C to +121°C | |
13 m | |
2.5 cm |