Learn More
Fisherbrand™ LDPE Dispensing Bottles
Codice prodotto. 17384410
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Dimensione chiusura:
18 mm
15-415 mm
24-400 mm
28-400 mm
Versatile, reliable bottles and spouts.
  • LDPE bottles and spouts with sealer caps
  • Sealer snaps on easily after use and gives tight seal
  • Spout openings are standard 0.03 in. (0.08cm)
  • Can be enlarged by cutting back with scissors
Spécification
Capacità 16 oz., 500mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Translucent
Materiale LDPE
Larghezza (sistema metrico) 0.12mm
Closure Included Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Graduated No
Bocca Narrow
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 0.3 mm
Product Type Dispensing Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 3.07 in.
Altezza (sistema imperiale) 7.75 in.
Materiale chiusura LDPE
Dimensione chiusura 28-400 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Afficher plus Afficher moins