Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in LDPE
Non graduate, semitrasparenti per una migliore visibilità
Marca: Fisherbrand™ 300120-0008
Includes: Tappi a vite in polipropilene
Descrizione
Non graduate, semitrasparenti per una migliore visibilità
- Praticamente infrangibili e tuttavia molto flessibili
- Chimicamente resistenti alla maggior parte degli acidi e dei solventi organici deboli e forti, possono tuttavia essere attaccate lentamente da forti agenti ossidanti e da alcuni solventi che possono causare l'ammorbidimento e il rigonfiamento
- Temperatura di utilizzo massima 80°C (176°F) con fragilità e temperatura di -100°C (-148°F)
- Le bottiglie possono essere sterilizzate con radiazioni, gas, EtO o chimicamente; non sterilizzabili in autoclave
Specifica
8.45 once, 250 ml | |
8.45 once | |
LDPE | |
43 mm | |
Sì | |
No | |
Flacone a bocca larga | |
43 mm |
250 ml | |
Semitrasparente | |
Sterili | |
ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI:CERT-0040858 | |
Not Autoclavable | |
Larga | |
Polipropilene | |
Tappo a vite |