Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in LDPE
8.16 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Tappi a vite in polipropilene
Descrizione
Non graduate, semitrasparenti per una migliore visibilità
- Praticamente infrangibili e tuttavia molto flessibili
- Chimicamente resistenti alla maggior parte degli acidi e dei solventi organici deboli e forti, possono tuttavia essere attaccate lentamente da forti agenti ossidanti e da alcuni solventi che possono causare l'ammorbidimento e il rigonfiamento
- Temperatura di utilizzo massima 80°C (176°F) con fragilità e temperatura di -100°C (-148°F)
- Le bottiglie possono essere sterilizzate con radiazioni, gas, EtO o chimicamente; non sterilizzabili in autoclave
Specifica
32 once, 1000 ml | |
32 oz. | |
LDPE | |
63 mm | |
Yes | |
No | |
Wide Mouth Bottle | |
63 mm |
1000 ml | |
Semitrasparente | |
Sterile | |
ISO 13485:2003; QMI-SAI File No.1606319 and 1606321 | |
Not Autoclavable | |
Wide | |
Polipropilene | |
A vite |