Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in HDPE a tenuta ermetica
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10062439 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finitura collo:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 6
pezzi 72
Codice prodotto. 10062439
Edge
Includes
Tappi a vite in polipropilene
Flaconi rigidi semitrasparenti
  • A tenuta ermetica†
  • Consente l'utilizzo a una temperatura superiore all'LDPE—fino a 120°C (248°F) per brevi periodi e fino a 110°C (230°F) per uso continuo
  • Temperatura di infragilimento a -100°C (-148°F)
  • I flaconi possono essere sterilizzati per irraggiamento, EtO o chimicamente
  • Non autoclavabili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8.45 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Semitrasparente
Materiale HDPE
Sterilità Non sterile
Finitura collo 43 mm
Certificazione/Conformità ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI:File n.1606319 e 1606321
Closure Included
Bocca Larga
Product Type Flacone a bocca larga
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 43 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile Sterilizzabili in autoclave