Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in HDPE a tenuta ermetica
5.09 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Polypropylene screw caps
Descrizione
Flaconi rigidi semitrasparenti
- A tenuta ermetica†
- Temperatura di esercizio più elevata rispetto al LDPE, fino a 120 °C (248 °F) per brevi periodi e 110 °C (230 °F) per un uso continuo
- Temperatura di infragilimento a -100 °C (-148 °F)
- I flaconi possono essere sterilizzati con radiazioni, EtO o chimicamente
- Non autoclavabili
Specifica
2 once, 60 ml | |
2 once | |
HDPE | |
28 mm | |
Sì | |
Larga | |
Polipropilene | |
Tappo a vite |
60 ml | |
Semitrasparente | |
Non-sterile | |
ISO 13485:2003; BSI:FM 653694 | |
Sterilizzabili in autoclave | |
Flacone a imboccatura larga | |
28 mm |