Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in HDPE a tenuta ermetica
14.19 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Polypropylene screw caps
Descrizione
Flaconi rigidi semitrasparenti
- A tenuta ermetica†
- Temperatura di esercizio più elevata rispetto al LDPE, fino a 120 °C (248 °F) per brevi periodi e 110 °C (230 °F) per un uso continuo
- Temperatura di infragilimento a -100 °C (-148 °F)
- I flaconi possono essere sterilizzati con radiazioni, EtO o chimicamente
- Non autoclavabili
Specifica
17 once, 500 ml | |
17 oz. | |
HDPE | |
53 mm | |
Sì | |
Larga | |
Polipropilene | |
Tappo a vite |
500 ml | |
Semitrasparente | |
Non-sterile | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Sterilizzabile in autoclave | |
Leakproof Wide Mouth Bottle | |
53 mm |