Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in HDPE a tenuta ermetica
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finitura collo:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 6
pezzi 72
Descrizione
Includes
Tappi a vite in polipropilene
Flaconi rigidi semitrasparenti
- A tenuta ermetica†
- Temperatura di esercizio più elevata rispetto al LDPE, fino a 120 °C (248 °F) per brevi periodi e 110 °C (230 °F) per un uso continuo
- Temperatura di infragilimento a -100 °C (-148 °F)
- I flaconi possono essere sterilizzati con radiazioni, EtO o chimicamente
- Non autoclavabili
Specifica
Specifica
| Capacità | 4.2 once, 125 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 4.2 oz. |
| Colore | Semitrasparente |
| Materiale | HDPE |
| Sterilità | Non sterile |
| Finitura collo | 38 mm |
| Certificazione/Conformità | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido