Learn More
Fisherbrand™ Lightweight Elbow-Length Cotton Lisle Inspection Gloves
Click to view available options
Universal
Specifica
Specifica
Struttura | String Knit |
Colore | White |
Materiale | Cotton |
Stile | Reversible |
Sesso | Men's |
Lunghezza (sistema imperiale) | 14 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 35.5 cm |