Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga con coperchio di chiusura con Snap-Cap™ in polipropilene
I comodi tappi perforabili scattano in posizione e sono utilizzabili con una sola mano
Marca: Fisherbrand™ L-508-GRD-FIS
Descrizione
I comodi tappi perforabili scattano in posizione e sono utilizzabili con una sola mano
- Con cerniere e viti di serraggio
- Nichelato
- Confezione da 10
Specifica
Esente da RNasi, DNasi | |
25000 xG | |
Sì | |
Incolore | |
Ideale per le applicazioni di manipolazione dei campioni, inclusa centrifugazione, ebollizione e congelamento di campioni, incubazione e stoccaggio | |
A scatto |
0.1 ml | |
Polipropilene | |
2 ml | |
Polipropilene | |
Sacchetto |