Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga con coperchio di chiusura con Snap-Cap™ in polipropilene
I comodi tappi perforabili scattano in posizione e sono utilizzabili con una sola mano
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.48600kg
Descrizione
I comodi tappi perforabili scattano in posizione e sono utilizzabili con una sola mano
- Polypropylene tubes with flat tops
- Ideal for sample-handling applications, including centrifugation, boiling and freezing of specimens, incubation and storage
- With graduation marks for volume estimation
- RNase and DNase free
Centrifuges that develop excessive heat may damage this tube.
Specifica
30000 xG | |
Esente da RNasi, DNasi | |
Sì | |
Incolore | |
Ideale per le applicazioni di manipolazione dei campioni, inclusa centrifugazione, ebollizione e congelamento di campioni, incubazione e stoccaggio | |
A scatto |
0.1 ml | |
Polipropilene | |
0.6 ml | |
Polipropilene | |
Sacchetto |