Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga con coperchio di chiusura con Snap-Cap™ in polipropilene
I comodi tappi perforabili scattano in posizione e sono utilizzabili con una sola mano
13.60€ - 70.95€
Specifica
Graduazioni | 0.1 ml |
---|---|
Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, DNasi |
Materiale chiusura | Polipropilene |
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | RCF max | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | RCF max | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11976955
|
Fisherbrand™
|
0.6 ml | Incolore | 30000 xG | Sacchetto |
70.95€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11706467
|
Fisherbrand™
|
1.5 ml | Incolore | 26000 xG | Sacchetto |
30.95€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11966955
|
Fisherbrand™
|
1.5 ml | Assortiti | 26000 xG | Sacchetto |
13.60€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11956955
|
Fisherbrand™
|
2 ml | Incolore | 25000 xG | Sacchetto |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
I comodi tappi perforabili scattano in posizione e sono utilizzabili con una sola mano
- Con cerniere e viti di serraggio
- Nichelato
- Confezione da 10
Specifica
0.1 ml | |
Polipropilene | |
Polipropilene | |
A scatto |
Esente da RNasi, DNasi | |
Sì | |
Ideale per le applicazioni di manipolazione dei campioni, inclusa centrifugazione, ebollizione e congelamento di campioni, incubazione e stoccaggio |