Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga a bassa ritenzione siliconizzate
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Capacità (sistema metrico):
0.6 ml
1.5 ml
2 ml
Tipo di chiusura:
A scatto
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
Il coperchio Snap-Cap™ garantisce una tenuta sicura, anche per periodi di tempo prolungati
- Manufactured from durable chemical-resistant polypropylene
- 0.6mL tube is graduated in 0.2mL increments; 1.5mL tube, in 0.5mL increments with an additional graduation at 0.1 and 2.0mL size, in 0.5mL increments
- Designed for use in critical applications where minute sample recovery is important
- Withstand speeds up to 30,000xG
- Recommended for freezer-to-centrifuge use
- Autoclavable up to 120°C and withstand freezing temperatures as low as -80°C
- RNase/DNase free
Order Info
Provette non sterili fornite sfuse. Le provette sterili (colore naturale) vengono fornite confezionate singolarmente.
Specifica
Specifica
| Cap Style | Tappo a pressione |
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 2 ml |
| Colore | Incolore |
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Applicazioni critiche in cui è importante il recupero di campioni minuti |
| Imballaggio | Sfusi |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | Sì |
| Tipo di chiusura | A scatto |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur