Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga a bassa ritenzione siliconizzate
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Capacità (sistema metrico):
0.6 ml
1.5 ml
2 ml
Tipo di chiusura:
A scatto
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Description
Il coperchio Snap-Cap™ garantisce una tenuta sicura, anche per periodi di tempo prolungati
- Realizzata in robusto polipropilene resistente agli agenti chimici
- La provetta da 0.6 ml è graduata in incrementi di 0.2 ml; la provetta da 1.5 ml, in incrementi di 0.5 ml con un'ulteriore graduazione a 0.1 e la provetta da 2.0 ml, in incrementi di 0.5 ml
- Progettata per l'uso in applicazioni critiche, dove il recupero del campione minuto è importante
- Resistere a velocità fino a 30,000 xG
- Consigliata per l'utilizzo da congelatore a centrifuga
- Autoclavabile fino a 120 °C, resiste a temperature di congelamento fino a -80 °C
Order Info
Provette non sterili fornite sfuse. Le provette sterili (colore naturale) vengono fornite confezionate singolarmente.
Specifications
Specifications
| Cap Style | Tappo a pressione |
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 0.6 ml |
| Colore | Incolore |
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Applicazioni critiche in cui è importante il recupero di campioni minuti |
| Imballaggio | Sfusi |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | Sì |
| Tipo di chiusura | A scatto |
| Show More |