Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga a bassa ritenzione siliconizzate
Il coperchio Snap-Cap™ garantisce una tenuta sicura, anche per periodi di tempo prolungati
Marca:  Fisherbrand™
15.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21938" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15200kg
Codice prodotto. 17848983
  • 16.45€ / pezzi 250
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Il coperchio Snap-Cap™ garantisce una tenuta sicura, anche per periodi di tempo prolungati
  • Realizzata in robusto polipropilene resistente agli agenti chimici
  • La provetta da 0.6 ml è graduata in incrementi di 0.2 ml; la provetta da 1.5 ml, in incrementi di 0.5 ml con un'ulteriore graduazione a 0.1 e la provetta da 2.0 ml, in incrementi di 0.5 ml
  • Progettata per l'uso in applicazioni critiche, dove il recupero del campione minuto è importante
  • Resistere a velocità fino a 30,000 xG
  • Consigliata per l'utilizzo da congelatore a centrifuga
  • Autoclavabile fino a 120 °C, resiste a temperature di congelamento fino a -80 °C
Order Info
Provette non sterili fornite sfuse. Le provette sterili (colore naturale) vengono fornite confezionate singolarmente.
Specifica
Specifica
10 mm
Tappo a pressione
0.6 ml
30 mm
Applicazioni critiche in cui è importante il recupero di campioni minuti
Non-sterile
A scatto
30000 xG
Incolore
Polipropilene
Sfusi