Learn More
Fisherbrand™ Disposable Anti-Static Shoe Covers
Codice prodotto. 15441952 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
:
Blue
Codice prodotto. 15441952
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Conductive carbon strip helps eliminate static buildup
  • Single-use
  • Elastic ankle
  • 42 gms polypropylene
  • With carbon dissipative strip sewn in
  • Latex-free
  • Blue
Specifica
Size Universal
Materiale Polypropylene
Latex Free Yes
Colore Blue
Monouso Single-use
Tipo di chiusura Elastic Ankle
Tipo di suola Anti-static