Learn More
Fisherbrand™ Mini-Centrifuge Replacement Parts
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
2 x 8 Strip 0.2 mL Tubes
6 x 1.5/2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | Mini-centrifuge Rotor SnapSpin 6 x 1.5/2 mL Tube |
| Materiale | Polycarbonate |
| Tipo | Rotor |
| Capacità | 6 x 1.5/2 mL |
| RCF max | None |
| Velocità max | None |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fisherbrand Mini-centrifuge |
| Biocontainment | No |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |