Learn More
Fisherbrand™ Contenitori per conservazione campioni multiuso
Codice prodotto. 11709388 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
118 mL
148 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1100 mL
1900 mL
2500 mL
5100 mL
Materiale chiusura:
LDPE
Polipropilene
Polypropylene
Colore:
Bianco
Translucent
Traslucido
White
Forma:
Short, Wide
Tall, Thin
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 300
pezzi 50
Codice prodotto. 11709388
Inert to most chemicals including formaldehyde, weak acids and all bases
Fisherbrand™ Multipurpose Specimen Containers are designed for collection, transport, and storage of liquid and dry specimens and samples; nonsterile. Inert to most chemicals including formaldehyde, weak acids and all bases.
  • Resist freezing and boiling
  • Stackable for compact storage
  • Select containers are autoclavable (see ordering table); lids are not autoclavable
  1. Modello corto/largo
  2. Modello alto/sottile
  3. Graduato
Specifica
Product Type Specimen Container
Materiale Polypropylene
Forma Tall, Thin
Capacità (sistema imperiale) 5.0 oz.
Capacità (sistema metrico) 148 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) 5.78 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.65 in.
Altezza (sistema metrico) 6.73 cm
N. per confezione 300/Pk.