Learn More
Fisherbrand™ Contenitori per conservazione campioni multiuso
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
118 mL
148 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1100 mL
1900 mL
2500 mL
5100 mL
Materiale chiusura:
LDPE
Polipropilene
Polypropylene
Colore:
Bianco
Translucent
Traslucido
White
Forma:
Short, Wide
Tall, Thin
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 300
pezzi 50
Descrizione
Fisherbrand™ Multipurpose Specimen Containers are designed for collection, transport, and storage of liquid and dry specimens and samples; nonsterile. Inert to most chemicals including formaldehyde, weak acids and all bases.
- Resist freezing and boiling
- Stackable for compact storage
- Select containers are autoclavable (see ordering table); lids are not autoclavable
- Modello corto/largo
- Modello alto/sottile
- Graduato
Specifica
Specifica
| Product Type | Contenitore per campioni |
| Materiale | Polietilene ad alta densità |
| Forma | Tall, Thin |
| Capacità (sistema imperiale) | 64.0 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 1900 mL |
| Materiale chiusura | LDPE |
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema metrico) | 14.74 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 6.13 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 15.58 cm |