Learn More
Fisherbrand™ Contenitori per conservazione campioni multiuso
Codice prodotto. p-174490 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
118 mL
148 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1100 mL
1900 mL
2500 mL
5100 mL
Materiale chiusura:
LDPE
Polipropilene
Polypropylene
Colore:
Bianco
Translucent
Traslucido
White
Forma:
Short, Wide
Tall, Thin
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 300
pezzi 50
Codice prodotto. 12029977
Edge
Inert to most chemicals including formaldehyde, weak acids and all bases
Fisherbrand™ Multipurpose Specimen Containers are designed for collection, transport, and storage of liquid and dry specimens and samples; nonsterile. Inert to most chemicals including formaldehyde, weak acids and all bases.
  • Resist freezing and boiling
  • Stackable for compact storage
  • Select containers are autoclavable (see ordering table); lids are not autoclavable
  1. Modello corto/largo
  2. Modello alto/sottile
  3. Graduato
Specifica
Product Type Contenitore per campioni
Materiale Polipropilene con coperchio in polipropilene
Forma Short, Wide
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Capacità (sistema metrico) 118 mL
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Traslucido
Descrizione Multipurpose Specimen Storage Container
Diametro (sistema metrico) 7.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.22 in.
Altezza (sistema metrico) 5.65 cm