Learn More
Fisherbrand™ Narrow-Mouth Field Sample Bottles
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 250
pezzi 50
pezzi 500
Specifica
Specifica
| Capacità | 32 ml, 1000 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 32 once |
| Colore | Translucent |
| Materiale | HDPE |
| Finitura collo | 38-430 |
| Certificazione/Conformità | ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI:File n.1606319 e 1606321 |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Stretta |
| Product Type | Narrow Mouth Bottle |
| Vedi altri risultati |