Learn More
Fisherbrand™ Batuffoli di cotone non sterili
Possibilità di utilizzo di questi batuffoli di cotone per un'ampia gamma di applicazioni. I batuffoli di cotone non sterili Fisherbrand™ sono disponibili in diverse dimensioni.
Marca: Fisherbrand™ 22456883
Descrizione
Possibilità di utilizzo di questi batuffoli di cotone per un'ampia gamma di applicazioni. I batuffoli di cotone non sterili Fisherbrand™ sono disponibili in diverse dimensioni.
- Visualizzazione tripla simultanea delle temperature minima, massima e corrente per una sonda specifica
- Smart-Alarm™ con indicatori visivi e acustici e segnalazione continuativa al rilevamento di una condizione esterna all'intervallo consentito
- L'allarme persiste anche dopo che l'unità è tornata in condizioni di non allarme ed è programmabile in incrementi di 0.1°
- Scelta °C/°F
- Sensore immerso in una soluzione tampone per eseguire in modo accurato il monitoraggio delle temperature in una o due diverse aree in frigoriferi, congelatori, bagni e incubatori
- Sonda a stato solido sigillata in un flaconcino (1 x 2.5 in.) che elimina la contaminazione da mercurio e i rapidi cambiamenti di temperatura dovuti all'apertura della porta del frigorifero
- Flaconcino riempito con glicole atossico, generalmente considerato sicuro (GRAS) dalla FDA, eliminando quindi i problemi legati al contatto con alimenti o acqua potabile
- Con involucro in plastica ABS resistente agli impatti e agli agenti chimici (2.75 x 4.25 x 0.75 in.)
- Il microcavo da tre metri consente la chiusura dello sportello del frigorifero
- Intervallo: Da -50° a +70 °C (da -58° a +158 °F)
- Precisione: ±0.5 °C tra -30° e +50 °C, altrimenti ±1 °C
- Risoluzione: 0.1°
Order Info
Per la versione sterile di 22-456-880, ordinare 22-456-885.
Specifica
Batuffoli di cotone | |
Grande | |
3.75 libbre |
Non sterili | |
Scatola da 2000 | |
0.004 kg |