Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable HD Biohazard Waste Bags
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 12 in.
30 x 24 in.
35 x 24 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Impact- and tear-resistant autoclave bags for waste sterilization. Fisherbrand™ Orange Autoclave Bags without Sterilization Indicator are constructed of high-density polyethylene.
- Impact- and tear-resistant.
- Bright orange color.
- High-density polyethylene construction
Compliance
Pass ASTM™ impact- and tear-resistance tests.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM |
| Tipo di chiusura | Twist ties/elastic closures sold separately |
| Colore | Orange with Black Print |
| Dimensioni (L x P) | 30 x 24 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 76 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 61 cm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Include | Stampati in inglese |
| Larghezza (sistema imperiale) | 24in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 30in. |
| Vedi altri risultati |