Learn More
Fisherbrand™ Flaconi per terreni sterili in PETG
33.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23291" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23291" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
Tipo di chiusura:
Tamper-evident Screw Cap
Descrizione
È possibile ridurre il rischio di contaminazione incrociata con questi flaconi per terreni sterili monouso
Il flacone per terreni in PETG Fisherbrand è ideale per la preparazione e la conservazione dei terreni.
- Un'alternativa conveniente e infrangibile ai flaconi in vetro per terreni
- Apirogeno e non citotossico per proteggere le cellule
- Le graduazioni in rilievo non si cancellano
- Realizzato in copoliestere di polietilene tereftalato (PETG) trasparente e leggero che garantisce resistenza agli urti e un'eccellente funzionalità di barriera per i gas
- La chiusura è in polietilene ad alta densità (HDPE)
- I flaconi sono confezionati in vassoio termoretraibile per garantire la pulizia
- La banda termosensibile attorno a collo e tappo dei flaconi garantisce la sterilità dei singoli flaconi fino a quando non viene rimossa
Compliance
Certificazione di sterilità fino a SAL 10-6, USP Classe VI per assicurare la biocompatibilità.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità | 4.22 once, 125 ml |
Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 4.22 once |
Colore | Trasparente |
Da utilizzare con (applicazione) | Per preparazione e stoccaggio di terreni |
Materiale | PETG |
Sterilità | Sterile |
Certificazione/Conformità | SAL 10-6, USP Classe VI |
Closure Included | Sì |
Monouso | Sì |