Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie per terreni in PETG PROMO
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12094118
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Specifica
Capacità 33.8 oz., 1000mL
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Per preparazione e stoccaggio di terreni
Materiale PETG
Quantità 12 Cs.
Materiale chiusura HDPE