Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable HD Biohazard Waste Bags
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Clear with Red Print
Natural
Red with Black Print
Dimensioni (L x P):
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
19 x 14 in. (48 x 36 cm)
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
24 x 36 in. (61 x 91 cm)
25 x 35 in. (64 x 89 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
30 x 33 in. (76 x 84 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
48 x 38 in. (122 x 97 cm)
Spessore:
1.50 mil
4 mil
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 200
Descrizione
Autoclavable, polyethylene biohazard bags to ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
- All bags supplied with autoclavable elastic steam-venting closures except 1.5 mil-thick plain clear bags
- Polyethylene
- Temperature range 260°F
- Available in 4 colors/styles
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM D1709-85 |
| Tipo di chiusura | None |
| Progettazione | This bag has no biohazard symbol, and no indicator. |
| Colore | Natural |
| Dimensioni (L x P) | 24 x 36 in. (61 x 91 cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 91 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 61 cm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Larghezza (sistema imperiale) | 24 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 36 in. |
| Vedi altri risultati |