Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable HD Biohazard Waste Bags
Strong and leak-resistant
Marca:  Fisherbrand™ 22044564
Codice prodotto. 18316543
  • 223.00€ / pezzi 200
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Strong and leak-resistant
  • Printed with biohazard symbol and text in English and Spanish
  • Supplied with twist tie closure
Specifica
Specifica
Twist Tie
35 x 25 in. (89 x 64 cm)
64 cm
Biohazard symbol and text in English and Spanish
35 in.
Polyethylene
Red with Black Print
89 cm
Autoclavable
25 in.
1.50 mil