Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable HD Biohazard Waste Bags
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear with Red Print
Red with Black Print
Dimensioni (L x P):
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
Spessore:
1.25 mil
1.50 mil
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
Descrizione
Strong and leak-resistant
- Printed with biohazard symbol and text in English and Spanish
- Supplied with twist tie closure
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Twist Tie |
| Colore | Clear with Red Print |
| Dimensioni (L x P) | 24 x 12 in. (61 x 30 cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 61 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Include | Biohazard symbol and text in English and Spanish |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 24 in. |
| Spessore | 1.50 mil |
| Vedi altri risultati |