Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable HD Biohazard Waste Bags
Codice prodotto. 18588056 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear with Red Print
Red with Black Print
Dimensioni (L x P):
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
Spessore:
1.25 mil
1.50 mil
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
Codice prodotto. 18588056
Strong and leak-resistant
  • Printed with biohazard symbol and text in English and Spanish
  • Supplied with twist tie closure
Specifica
Tipo di chiusura Twist Tie
Colore Red with Black Print
Dimensioni (L x P) 12 x 8 in. (30 x 20 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Autoclavabile Autoclavable
Include Biohazard symbol and text in English and Spanish
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Spessore 1.25 mil
Materiale Polyethylene