Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Graduated Container Lids
Codice prodotto. 11974385 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11974385
For polypropylene graduated containers 14-955-101,14-955-103, 14-955-104 and 14-955-106
For use with the following Fisherbrand Specimen Containers:
  • 14-955-101, -103 (4.5 oz.)
  • 14-955-104, -106 (8 oz.)
Specifica
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Polypropylene graduated containers
N. per confezione 500/Pk.