Learn More
Fisherbrand™ Cilindri graduati in polipropilene
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11957884 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 4
pezzi 6
pezzi 8
Codice prodotto. 11957884
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibrazione per riempimento/per erogazione a 20 °C
Calibrazione per riempimento/per erogazione a 20 °C
  • Cilindri semitrasparenti
  • Graduazioni in rilievo di grandi dimensioni e facile lettura
  • Ampia base arrotondata con nervature per rinforzo e stabilità
  • Ampio beccuccio; il modello da 10 ml è dotato di un collo conico per facilitare il riempimento e lo svuotamento
  • Non umidificanti
  • Resistenti ai prodotti chimici
  • Trasparenti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Certificazione/Conformità ASTM
Calibrazione Per riempimento/per erogazione
Graduazioni 0.5 mL
Autoclavabile
Suddivisione 0.5 ml
Forma Round
Base Type Circolare
Tipo Cilindro graduato