Learn More
Fisherbrand™ Cilindri graduati in polipropilene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 4
pezzi 6
pezzi 8
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Materiale | PP (polipropilene) |
| Certificazione/Conformità | ASTM |
| Calibrazione | Per riempimento/per erogazione |
| Graduazioni | 1 ml |
| Autoclavabile | Sì |
| Suddivisione | 1 ml |
| Forma | Round |
| Base Type | Circolare |
| Tipo | Cilindro graduato |