Learn More
Fisherbrand™ Contenitori per campioni graduati in polipropilene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
133 mL
148 mL
237 mL
Capacità (sistema imperiale):
4.5 oz.
5 oz.
8 oz.
8.0 once
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Closure Included:
No
Sì
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Specifica
Specifica
| Closure Included | No |
| Graduated | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.0 once |
| Capacità (sistema metrico) | 237 mL |