Learn More
Fisherbrand™ Contenitori per campioni graduati in polipropilene
Codice prodotto. p-174404 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
133 mL
148 mL
237 mL
Capacità (sistema imperiale):
4.5 oz.
5 oz.
8 oz.
8.0 once
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Closure Included:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 11769378
Ideal for specimen collection, transportation and storage
  • Autoclavable
  • Graduated
  • Without lid
Order Info
I contenitori sterili con coperchi sono confezionati singolarmente. I contenitori non sterili e sterili senza coperchi sono confezionati in stock.
Specifica
Closure Included No
Graduated
Materiale Polipropilene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema imperiale) 4.5 oz.
Capacità (sistema metrico) 133 mL